Documenti fondamentali
KEY235883560
Key Organics / BIONET
8-benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-1,3-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.32
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
189
Iupac Name
8-benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C15H18N2O2/c18-13-10-15(14(19)16-13)6-8-17(9-7-15)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6-11H2,(H,16,18,19)
InChI
ZGADWVQZLQNWHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1R-1514
Melting Point
189
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1R-1514
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)