KEY235883515
Key Organics / BIONET
4,6-dichloro-8-iodoquinoline
About This Item
Punto di fusione
134 - 136
Iupac Name
4,6-dichloro-8-iodoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl2IN/c10-5-3-6-7(11)1-2-13-9(6)8(12)4-5/h1-4H
InChI
FKOSDCAERUFQBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FD-0067
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)