Documenti fondamentali
KEY235883511
Key Organics / BIONET
ethyl 8-iodo-2,6-bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.09
Numero MDL:
Punto di fusione
167 - 168
Iupac Name
ethyl 8-iodo-2,6-bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H7F6IN2O2/c1-2-23-10(22)7-8(12(16,17)18)20-9-6(19)3-5(4-21(7)9)11(13,14)15/h3-4H,2H2,1H3
InChI
COZNRFFDIHIHGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/ED-0752
Melting Point
167 - 168
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/ED-0752
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)