Documenti fondamentali
KEY195583112
Key Organics / BIONET
N-(5-amino-2-hydroxyphenyl)acetamide
Scegli un formato
500 MG
CHF 197.50
1 G
CHF 287.50
2 G
CHF 535.00
5 G
CHF 1’154.50
10 G
CHF 2’020.00
20 G
CHF 3’752.50
25 G
CHF 4’495.00
SKU del venditore: ED-0718-500MG
CHF 197.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 197.50
1 G
CHF 287.50
2 G
CHF 535.00
5 G
CHF 1’154.50
10 G
CHF 2’020.00
20 G
CHF 3’752.50
25 G
CHF 4’495.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
SKU del venditore: ED-0718-500MG
CHF 197.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
162
Iupac Name
N-(5-amino-2-hydroxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-5(11)10-7-4-6(9)2-3-8(7)12/h2-4,12H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI
MHEVFARIRDCFEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/ED-0718
Melting Point
162
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/ED-0718
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)