Documenti fondamentali
KEY195583057
Key Organics / BIONET
ethyl (2E)-2-[(benzyloxy)imino]-3-oxobutanoate
Scegli un formato
500 MG
CHF 175.30
1 G
CHF 248.80
2 G
CHF 446.80
5 G
CHF 644.80
10 G
CHF 1’040.80
SKU del venditore: 2G-911-500MG
CHF 175.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 175.30
1 G
CHF 248.80
2 G
CHF 446.80
5 G
CHF 644.80
10 G
CHF 1’040.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.27
Numero MDL:
SKU del venditore: 2G-911-500MG
CHF 175.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl (2E)-2-[(benzyloxy)imino]-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C13H15NO4/c1-3-17-13(16)12(10(2)15)14-18-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,3,9H2,1-2H3/b14-12+
InChI
CEADWDFQIWMXQB-WYMLVPIESA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2G-911
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2G-911
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)