KEY189464737
Key Organics / BIONET
3-(tert-butoxy)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-tert-butoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-9-6-4-5-8(7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
InChI
IURSJORDCNZJFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12P-016
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)