Documenti fondamentali
KEY187620372
Key Organics / BIONET
N1-benzyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine
Scegli un formato
500 MG
CHF 175.30
SKU del venditore: AD-0744-500MG
CHF 175.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 175.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.27
Numero MDL:
SKU del venditore: AD-0744-500MG
CHF 175.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
148 - 150
Iupac Name
N~1~-benzyl-4-nitro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C13H13N3O2/c14-12-8-11(16(17)18)6-7-13(12)15-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H,9,14H2
InChI
IBEYXDADRRTHEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AD-0744
Melting Point
148 - 150
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AD-0744
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)