Documenti fondamentali
KEY187620344
Key Organics / BIONET
3-oxo-3-[4-(piperidin-1-yl)phenyl]propanenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Numero MDL:
Punto di fusione
152 - 154
Iupac Name
3-oxo-3-[4-(1-piperidinyl)phenyl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C14H16N2O/c15-9-8-14(17)12-4-6-13(7-5-12)16-10-2-1-3-11-16/h4-7H,1-3,8,10-11H2
InChI
TZXKQUBDWIBMLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BD-0225
Melting Point
152 - 154
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BD-0225
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)