Documenti fondamentali
KEY184991985
Key Organics / BIONET
6-cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Scegli un formato
500 MG
CHF 298.30
1 G
CHF 446.80
SKU del venditore: NC-0719-500MG
CHF 298.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 298.30
1 G
CHF 446.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.21
Numero MDL:
SKU del venditore: NC-0719-500MG
CHF 298.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
195 - 197
Iupac Name
6-cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c10-8-6-3-4-7(5-1-2-5)11-9(6)13-12-8/h3-5H,1-2H2,(H3,10,11,12,13)
InChI
NIOTVPSZSYPPQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NC-0719
Melting Point
195 - 197
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NC-0719
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)