Documenti fondamentali
KEY182144895
Key Organics / BIONET
3-oxo-3-(thiophen-3-yl)propanenitrile
Scegli un formato
500 MG
CHF 208.30
1 G
CHF 298.30
2 G
CHF 545.80
SKU del venditore: GC-0058-500MG
CHF 208.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 208.30
1 G
CHF 298.30
2 G
CHF 545.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.19
Numero MDL:
SKU del venditore: GC-0058-500MG
CHF 208.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
91 - 93
Iupac Name
3-oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H5NOS/c8-3-1-7(9)6-2-4-10-5-6/h2,4-5H,1H2
InChI
IWPZODDPZNLDAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GC-0058
Melting Point
91 - 93
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GC-0058
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)