Documenti fondamentali
KEY182144892
Key Organics / BIONET
4-(5-chloro-2-nitrophenyl)morpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.66
Numero MDL:
Punto di fusione
71 - 73
Iupac Name
4-(5-chloro-2-nitrophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O3/c11-8-1-2-9(13(14)15)10(7-8)12-3-5-16-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2
InChI
BDBMOQCOLZWAIO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HC-0714
Melting Point
71 - 73
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HC-0714
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)