Documenti fondamentali
KEY154404481
Key Organics / BIONET
4-(6-chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)morpholine
Scegli un formato
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 446.80
10 G
CHF 710.80
20 G
CHF 1’304.80
25 G
CHF 1’502.80
50 G
CHF 2’690.80
SKU del venditore: MB-0702-500MG
CHF 133.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 446.80
10 G
CHF 710.80
20 G
CHF 1’304.80
25 G
CHF 1’502.80
50 G
CHF 2’690.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.67
Numero MDL:
SKU del venditore: MB-0702-500MG
CHF 133.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
101 - 103
Iupac Name
4-(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O/c1-7-11-8(10)6-9(12-7)13-2-4-14-5-3-13/h6H,2-5H2,1H3
InChI
UPGDYMACJFZROW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MB-0702
Melting Point
101 - 103
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MB-0702
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)