Documenti fondamentali
KEY154404380
Key Organics / BIONET
tert-butyl N-[(1,3-thiazol-2-yl)sulfamoyl]carbamate
Scegli un formato
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 446.80
10 G
CHF 803.80
SKU del venditore: LB-0804-500MG
CHF 133.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 446.80
10 G
CHF 803.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.34
Numero MDL:
SKU del venditore: LB-0804-500MG
CHF 133.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
143 - 145
Iupac Name
tert-butyl 3-(1,3-thiazol-2-yl)diazathiane-1-carboxylate 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C8H13N3O4S2/c1-8(2,3)15-7(12)11-17(13,14)10-6-9-4-5-16-6/h4-5H,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)
InChI
LYETXMBDTWTZAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LB-0804
Melting Point
143 - 145
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LB-0804
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)