Documenti fondamentali
KEY151861614
Key Organics / BIONET
2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanethioamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.23
Numero MDL:
Punto di fusione
78 - 80
Iupac Name
2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanethioamide
Inchi Code
1S/C9H8F3NS/c10-9(11,12)7-3-1-2-6(4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H2,13,14)
InChI
OPIOQYUGUBOMCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2R-1573
Melting Point
78 - 80
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2R-1573