KEY128004509
Key Organics / BIONET
methyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
About This Item
Punto di fusione
93 - 95
Iupac Name
methyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6O2S2/c1-10-8(9)7-4-6-5(12-7)2-3-11-6/h2-4H,1H3
InChI
VCLNJFSCOKHCEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CB-0831
Melting Point
93 - 95
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CB-0831
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)