Documenti fondamentali
KEY128004187
Key Organics / BIONET
4-[(5-bromopyrimidin-2-yl)oxy]benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.09
Numero MDL:
Punto di fusione
145 - 147
Iupac Name
4-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H6BrN3O/c12-9-6-14-11(15-7-9)16-10-3-1-8(5-13)2-4-10/h1-4,6-7H
InChI
MNHXPHIQLKAJOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AB-0803
Melting Point
145 - 147
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AB-0803
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)