Documenti fondamentali
KEY128003849
Key Organics / BIONET
3-{3-[4-(benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzaldehyde
Scegli un formato
500 MG
CHF 208.30
1 G
CHF 298.30
2 G
CHF 545.80
5 G
CHF 793.30
10 G
CHF 1’288.30
SKU del venditore: GA-0872-500MG
CHF 208.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 208.30
1 G
CHF 298.30
2 G
CHF 545.80
5 G
CHF 793.30
10 G
CHF 1’288.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.43
Numero MDL:
SKU del venditore: GA-0872-500MG
CHF 208.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
73 - 75
Iupac Name
3-{3-[4-(benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzaldehyde
Inchi Code
1S/C23H22O4/c24-17-20-8-4-9-23(16-20)26-15-5-14-25-21-10-12-22(13-11-21)27-18-19-6-2-1-3-7-19/h1-4,6-13,16-17H,5,14-15,18H2
InChI
URDLVSIMGBFMAE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GA-0872
Melting Point
73 - 75
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GA-0872
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)