Documenti fondamentali
KEY090496780
Key Organics / BIONET
2,6-bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylphenol
Scegli un formato
500 MG
CHF 175.30
1 G
CHF 248.80
2 G
CHF 446.80
5 G
CHF 644.80
10 G
CHF 1’040.80
20 G
CHF 1’931.80
25 G
CHF 2’228.80
SKU del venditore: BA-0847-500MG
CHF 175.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 175.30
1 G
CHF 248.80
2 G
CHF 446.80
5 G
CHF 644.80
10 G
CHF 1’040.80
20 G
CHF 1’931.80
25 G
CHF 2’228.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.36
Numero MDL:
SKU del venditore: BA-0847-500MG
CHF 175.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,6-bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylphenol
Inchi Code
1S/C14H24N2O/c1-6-11-7-12(9-15(2)3)14(17)13(8-11)10-16(4)5/h7-8,17H,6,9-10H2,1-5H3
InChI
NRFVYJJGFBUXNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BA-0847
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BA-0847
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)