Documenti fondamentali
KEY087886788
Key Organics / BIONET
4-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.18
Numero MDL:
Punto di fusione
207 - 209
Iupac Name
4-(2-pyrazinyl)-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H7N5/c9-8-12-2-1-6(13-8)7-5-10-3-4-11-7/h1-5H,(H2,9,12,13)
InChI
GOLPWSHQDSVIQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5Z-0814
Melting Point
207 - 209
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5Z-0814
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)