Documenti fondamentali
KEY087886729
Key Organics / BIONET
2,4-dichlorophenyl ethyl carbonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.07
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dichlorophenyl ethyl carbonate
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O3/c1-2-13-9(12)14-8-4-3-6(10)5-7(8)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI
FZPDXWVJKNHDOQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4L-356S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4L-356S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)