KEY087886613
Key Organics / BIONET
ethyl 5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
About This Item
Punto di fusione
72 - 74
Iupac Name
ethyl 5-(4-fluorophenyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H11FO2S/c1-2-16-13(15)12-8-7-11(17-12)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-8H,2H2,1H3
InChI
RLLSTFBIYBXBIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4Z-0714
Melting Point
72 - 74
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4Z-0714
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)