Documenti fondamentali
KEY087886581
Key Organics / BIONET
2-bromo-1-[2,3-dichloro-4-(ethanesulfonyl)phenyl]ethan-1-one
Scegli un formato
500 MG
CHF 463.30
1 G
CHF 710.80
2 G
CHF 1’370.80
5 G
CHF 3’020.80
10 G
CHF 5’330.80
SKU del venditore: 2M-533S-500MG
CHF 463.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 463.30
1 G
CHF 710.80
2 G
CHF 1’370.80
5 G
CHF 3’020.80
10 G
CHF 5’330.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.06
Numero MDL:
SKU del venditore: 2M-533S-500MG
CHF 463.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
113 - 115
Iupac Name
2-bromo-1-[2,3-dichloro-4-(ethylsulfonyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H9BrCl2O3S/c1-2-17(15,16)8-4-3-6(7(14)5-11)9(12)10(8)13/h3-4H,2,5H2,1H3
InChI
JWJCTECZTPRUEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2M-533S
Melting Point
113 - 115
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2M-533S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)