Documenti fondamentali
KEY061970190
Key Organics / BIONET
1-{3-chloro-4-[(3-methoxyphenyl)methoxy]phenyl}ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.75
Numero MDL:
Punto di fusione
107 - 109
Iupac Name
1-{3-chloro-4-[(3-methoxybenzyl)oxy]phenyl}ethanone
Inchi Code
1S/C16H15ClO3/c1-11(18)13-6-7-16(15(17)9-13)20-10-12-4-3-5-14(8-12)19-2/h3-9H,10H2,1-2H3
InChI
ZLFIQUARIGKWCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6Y-0934
Melting Point
107 - 109
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6Y-0934
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)