Documenti fondamentali
KEY061970182
Key Organics / BIONET
methyl 4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzoate
Scegli un formato
500 MG
CHF 208.30
1 G
CHF 298.30
2 G
CHF 545.80
5 G
CHF 793.30
SKU del venditore: 3X-0730-500MG
CHF 208.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 208.30
1 G
CHF 298.30
2 G
CHF 545.80
5 G
CHF 793.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.68
Numero MDL:
SKU del venditore: 3X-0730-500MG
CHF 208.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
88 - 91
Iupac Name
methyl 4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzoate
Inchi Code
1S/C14H9ClF3NO2/c1-21-13(20)9-4-2-8(3-5-9)12-11(15)6-10(7-19-12)14(16,17)18/h2-7H,1H3
InChI
PJFYIQIKJYWJHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3X-0730
Melting Point
88 - 91
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3X-0730
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)