Documenti fondamentali
KEY048961401
Key Organics / BIONET
2-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Numero MDL:
Punto di fusione
150
Iupac Name
(2-hydroxy-1-naphthyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H10O3/c13-11-6-5-8-3-1-2-4-9(8)10(11)7-12(14)15/h1-6,13H,7H2,(H,14,15)
InChI
JXCXDZUOPZXGIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7X-0870
Melting Point
150
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7X-0870
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)