Documenti fondamentali
KEY040898022
Key Organics / BIONET
ethyl 1-(3-formylpyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
Scegli un formato
500 MG
CHF 287.50
1 G
CHF 436.00
2 G
CHF 832.00
5 G
CHF 1’228.00
10 G
CHF 2’020.00
SKU del venditore: 1Y-0718-500MG
CHF 287.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 287.50
1 G
CHF 436.00
2 G
CHF 832.00
5 G
CHF 1’228.00
10 G
CHF 2’020.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.31
Numero MDL:
SKU del venditore: 1Y-0718-500MG
CHF 287.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 1-(3-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H18N2O3/c1-2-19-14(18)11-5-8-16(9-6-11)13-12(10-17)4-3-7-15-13/h3-4,7,10-11H,2,5-6,8-9H2,1H3
InChI
NTDVMWNLFAJSAS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1Y-0718
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1Y-0718
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)