Documenti fondamentali
KEY017862446
Key Organics / BIONET
3-chloro-1H-indole-2-carbohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.63
Numero MDL:
Punto di fusione
230 - 232
Iupac Name
3-chloro-1H-indole-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)12-8(7)9(14)13-11/h1-4,12H,11H2,(H,13,14)
InChI
KFFDKLCNJQGAQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5X-0824
Melting Point
230 - 232
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5X-0824