KEY017860829
Key Organics / BIONET
2-amino-4,6-dimethylpyridine-3-carboxamide
About This Item
Punto di fusione
162 - 166
Iupac Name
2-amino-4,6-dimethylnicotinamide
Inchi Code
1S/C8H11N3O/c1-4-3-5(2)11-7(9)6(4)8(10)12/h3H,1-2H3,(H2,9,11)(H2,10,12)
InChI
UYDGECQHZQNTQS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9C-018
Melting Point
162 - 166
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9C-018
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)