Documenti fondamentali
KEY013019151
Key Organics / BIONET
N-(3-fluoro-2-methylphenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.18
Numero MDL:
Punto di fusione
132 - 133
Iupac Name
N-(3-fluoro-2-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c1-6-8(10)4-3-5-9(6)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
InChI
DRWDVKWDDZYKLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9R-0632
Melting Point
132 - 133
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9R-0632