Documenti fondamentali
KEY007387612
Key Organics / BIONET
2-[(thiophen-2-yl)methylidene]propanedinitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.2
Numero MDL:
Punto di fusione
92 - 93
Iupac Name
2-(2-thienylmethylene)malononitrile
Inchi Code
1S/C8H4N2S/c9-5-7(6-10)4-8-2-1-3-11-8/h1-4H
InChI
VABTYALPMVDJSR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7T-0099
Melting Point
92 - 93
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0099
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)