Documenti fondamentali
KEY007385120
Key Organics / BIONET
(5E)-5-[(4-hydroxyphenyl)methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Scegli un formato
500 MG
CHF 122.50
1 G
CHF 172.00
2 G
CHF 304.00
5 G
CHF 436.00
10 G
CHF 700.00
20 G
CHF 1’294.00
25 G
CHF 1’492.00
SKU del venditore: 11T-0828-500MG
CHF 122.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 122.50
1 G
CHF 172.00
2 G
CHF 304.00
5 G
CHF 436.00
10 G
CHF 700.00
20 G
CHF 1’294.00
25 G
CHF 1’492.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.24
Numero MDL:
SKU del venditore: 11T-0828-500MG
CHF 122.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
300 - 301
Iupac Name
(5E)-5-(4-hydroxybenzylidene)-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C10H7NO3S/c12-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)11-10(14)15-8/h1-5,12H,(H,11,13,14)/b8-5+
InChI
ARHIHDVVUHVQCP-VMPITWQZSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11T-0828
Melting Point
300 - 301
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11T-0828
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)