Documenti fondamentali
KEY004181517
Key Organics / BIONET
5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Scegli un formato
10 G
CHF 110.80
25 G
CHF 196.30
100 G
CHF 553.30
SKU del venditore: 5C-010-10G
CHF 110.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 110.80
25 G
CHF 196.30
100 G
CHF 553.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.13
Numero MDL:
SKU del venditore: 5C-010-10G
CHF 110.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
221 - 223
Iupac Name
5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H6N4/c1-9-5(7)4(2-6)3-8-9/h3H,7H2,1H3
InChI
MZFBWODPTSTYAI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5C-010
Melting Point
221 - 223
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5C-010
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)