Documenti fondamentali
KEY004181401
Key Organics / BIONET
ethyl 5-cyano-2,4-diphenyl-6-sulfanylidene-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate
Scegli un formato
500 MG
CHF 175.30
1 G
CHF 248.80
2 G
CHF 446.80
5 G
CHF 644.80
10 G
CHF 1’180.30
SKU del venditore: 2T-0014-500MG
CHF 175.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 175.30
1 G
CHF 248.80
2 G
CHF 446.80
5 G
CHF 644.80
10 G
CHF 1’180.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.45
Numero MDL:
SKU del venditore: 2T-0014-500MG
CHF 175.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
118 - 121
Iupac Name
ethyl 5-cyano-2,4-diphenyl-6-thioxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C21H18N2O2S/c1-2-25-21(24)18-17(14-9-5-3-6-10-14)16(13-22)20(26)23-19(18)15-11-7-4-8-12-15/h3-12,16-17H,2H2,1H3,(H,23,26)
InChI
PZWSRGFTFGHOTK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2T-0014
Melting Point
118 - 121
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2T-0014
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)