Documenti fondamentali
KEY004181390
Key Organics / BIONET
4-chloro-6-methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.63
Numero MDL:
Punto di fusione
59 - 62
Iupac Name
N-(4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C7H10ClN3O/c1-11(2)7-9-5(8)4-6(10-7)12-3/h4H,1-3H3
InChI
JPMVSOQQUQLZJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2G-393S
Melting Point
59 - 62
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2G-393S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)