Documenti fondamentali
KEY004181301
Key Organics / BIONET
4-chloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
Scegli un formato
500 MG
CHF 298.30
1 G
CHF 446.80
2 G
CHF 842.80
5 G
CHF 1’832.80
10 G
CHF 3’218.80
20 G
CHF 5’990.80
25 G
CHF 7’178.80
SKU del venditore: 11R-1482-500MG
CHF 298.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 298.30
1 G
CHF 446.80
2 G
CHF 842.80
5 G
CHF 1’832.80
10 G
CHF 3’218.80
20 G
CHF 5’990.80
25 G
CHF 7’178.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.65
Numero MDL:
SKU del venditore: 11R-1482-500MG
CHF 298.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
75 - 76
Iupac Name
4-chloro-6-methyl-2-(2-pyridinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H8ClN3/c1-7-6-9(11)14-10(13-7)8-4-2-3-5-12-8/h2-6H,1H3
InChI
QXTIZJZQBKJJCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
94%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11R-1482
Melting Point
75 - 76
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11R-1482
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)