Documenti fondamentali
KEY003450856
Key Organics / BIONET
1-benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 287.50
1 G
CHF 436.00
2 G
CHF 832.00
5 G
CHF 1’228.00
10 G
CHF 2’020.00
20 G
CHF 3’802.00
25 G
CHF 4’396.00
SKU del venditore: 8E-337S-500MG
CHF 287.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 287.50
1 G
CHF 436.00
2 G
CHF 832.00
5 G
CHF 1’228.00
10 G
CHF 2’020.00
20 G
CHF 3’802.00
25 G
CHF 4’396.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.68
Numero MDL:
SKU del venditore: 8E-337S-500MG
CHF 287.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
208 - 209
Iupac Name
1-benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10ClNO3/c14-11-6-10(13(17)18)8-15(12(11)16)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2,(H,17,18)
InChI
NRKUXXZIOZEREM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8E-337S
Melting Point
208 - 209
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8E-337S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)