Documenti fondamentali
KEY001153950
Key Organics / BIONET
diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
Scegli un formato
500 MG
CHF 122.50
1 G
CHF 172.00
2 G
CHF 304.00
5 G
CHF 436.00
10 G
CHF 793.00
20 G
CHF 1’426.00
SKU del venditore: 8P-933-500MG
CHF 122.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 122.50
1 G
CHF 172.00
2 G
CHF 304.00
5 G
CHF 436.00
10 G
CHF 793.00
20 G
CHF 1’426.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.28
Numero MDL:
SKU del venditore: 8P-933-500MG
CHF 122.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
255 - 258
Iupac Name
3,5-diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
Inchi Code
1S/C14H12N4/c15-18-13(11-7-3-1-4-8-11)16-17-14(18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2
InChI
DAZAXBYJPXKJJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-933
Melting Point
255 - 258
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-933
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)