Documenti fondamentali
KEY001153947
Key Organics / BIONET
5-bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.11
Numero MDL:
Punto di fusione
66 - 68
Iupac Name
5-bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H10BrN3/c1-7-3-4-8(2)14(7)10-12-5-9(11)6-13-10/h3-6H,1-2H3
InChI
XYZFEPXCFRSNPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-927
Melting Point
66 - 68
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-927
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)