Documenti fondamentali
KEY001151575
Key Organics / BIONET
ethyl 4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.69
Numero MDL:
Punto di fusione
87 - 89.5
Iupac Name
ethyl 4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O3/c1-2-19-13(18)12-10(14)8-11(17)16(15-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3
InChI
FVICQWSLDJJNGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8G-312S
Melting Point
87 - 89.5
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8G-312S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)