Documenti fondamentali
KEY001148312
Key Organics / BIONET
3-phenyl-2,1-benzoxazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
Numero MDL:
Punto di fusione
158 - 160
Iupac Name
3-phenyl-2,1-benzisoxazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c16-9-10-6-7-13-12(8-10)14(17-15-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChI
HBKIUYNVKNTXMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7H-911
Melting Point
158 - 160
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7H-911
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)