Documenti fondamentali
KEY001146316
Key Organics / BIONET
3-amino-3-(4-ethoxyphenyl)propanoic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 446.80
10 G
CHF 710.80
20 G
CHF 1’304.80
25 G
CHF 1’502.80
SKU del venditore: 6R-0617-500MG
CHF 133.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 446.80
10 G
CHF 710.80
20 G
CHF 1’304.80
25 G
CHF 1’502.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
SKU del venditore: 6R-0617-500MG
CHF 133.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
233 - 235
Iupac Name
3-(4-ethoxyphenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-2-15-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-11(13)14/h3-6,10H,2,7,12H2,1H3,(H,13,14)
InChI
NKVGGOUCUNVPBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6R-0617
Melting Point
233 - 235
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6R-0617
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)