KEY001140402
Key Organics / BIONET
ethyl 2-(3-oxopiperazin-2-yl)acetate
Scegli un formato
SKU del venditore: 5H-402S-10G
CHF 350.80
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 5H-402S-10G
CHF 350.80
Punto di fusione
110 - 111
Iupac Name
ethyl (3-oxo-2-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H14N2O3/c1-2-13-7(11)5-6-8(12)10-4-3-9-6/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,10,12)
InChI
HNYRNJAZRKCHSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5H-402S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)