Documenti fondamentali
KEY001137871
Key Organics / BIONET
(1-methyl-2-sulfanyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Scegli un formato
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 644.80
10 G
CHF 1’106.80
20 G
CHF 2’030.80
25 G
CHF 2’426.80
SKU del venditore: 4H-910-500MG
CHF 133.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 644.80
10 G
CHF 1’106.80
20 G
CHF 2’030.80
25 G
CHF 2’426.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.2
Numero MDL:
SKU del venditore: 4H-910-500MG
CHF 133.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
223 - 226
Iupac Name
5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione
Inchi Code
1S/C5H8N2OS/c1-7-4(3-8)2-6-5(7)9/h2,8H,3H2,1H3,(H,6,9)
InChI
GXYFRGKYSBWAEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4H-910
Melting Point
223 - 226
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4H-910
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)