Documenti fondamentali
KEY001134037
Key Organics / BIONET
(2E)-3-{2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}prop-2-enoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.26
Numero MDL:
Punto di fusione
156 - 158
Iupac Name
(2E)-3-{2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C16H11F3O3/c17-16(18,19)12-5-3-6-13(10-12)22-14-7-2-1-4-11(14)8-9-15(20)21/h1-10H,(H,20,21)/b9-8+
InChI
IBBJOWCFBWEAEQ-CMDGGOBGSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2P-033
Melting Point
156 - 158
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2P-033
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)