Documenti fondamentali
KEY001123274
Key Organics / BIONET
1-oxo-1,2-dihydroisoquinoline-4-carboxylic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 298.30
1 G
CHF 446.80
2 G
CHF 842.80
5 G
CHF 1’238.80
10 G
CHF 2’030.80
20 G
CHF 3’812.80
25 G
CHF 4’406.80
50 G
CHF 7’970.80
100 G
CHF 14’900.80
SKU del venditore: 10B-046-500MG
CHF 298.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 298.30
1 G
CHF 446.80
2 G
CHF 842.80
5 G
CHF 1’238.80
10 G
CHF 2’030.80
20 G
CHF 3’812.80
25 G
CHF 4’406.80
50 G
CHF 7’970.80
100 G
CHF 14’900.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.17
Numero MDL:
SKU del venditore: 10B-046-500MG
CHF 298.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
310C
Iupac Name
1-oxo-1,2-dihydro-4-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-7-4-2-1-3-6(7)8(5-11-9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
IMEDZEDITFIMAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10B-046
Melting Point
310C
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10B-046
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)