Documenti fondamentali
JWPH984B3068
J & W Pharmlab LLC
(1S,4R)-(4-Hydroxymethyl-cyclopent-2-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.28
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((1S,4R)-4-(hydroxymethyl)cyclopent-2-en-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-9-5-4-8(6-9)7-13/h4-5,8-9,13H,6-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9+/m0/s1
InChI
MVIWPMBRXBNBDX-DTWKUNHWSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0614
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0614
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)