JWPH96F2F53E
J & W Pharmlab LLC
1-Boc-5-amino-piperidine-2-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: 60R1747S-50MG
CHF 299.63
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 60R1747S-50MG
CHF 299.63
Iupac Name
1-(tert-butyl) 2-ethyl 5-aminopiperidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O4.ClH/c1-5-18-11(16)10-7-6-9(14)8-15(10)12(17)19-13(2,3)4;/h9-10H,5-8,14H2,1-4H3;1H
InChI
PGNVAMWWTIQOLQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1747S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)