Documenti fondamentali
JWPH961B8BDA
J & W Pharmlab LLC
(R)-Pyrrolidin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester
Scegli un formato
50 MG
CHF 856.09
100 MG
CHF 1’122.34
250 MG
CHF 1’388.59
500 MG
CHF 1’787.96
1 G
CHF 2’453.59
SKU del venditore: 75R1149-50MG
CHF 856.09
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 856.09
100 MG
CHF 1’122.34
250 MG
CHF 1’388.59
500 MG
CHF 1’787.96
1 G
CHF 2’453.59
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.27
Numero MDL:
SKU del venditore: 75R1149-50MG
CHF 856.09
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (R)-2-(pyrrolidin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-10(2,3)13-9(12)7-8-5-4-6-11-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI
ATXGOHFUKJHAJB-MRVPVSSYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in the Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Pale Oil
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R1149
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R1149
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)