Documenti fondamentali
JWPH95EB7AE7
J & W Pharmlab LLC
2,6-Diaza-bicyclo[3.2.0]heptane-6-carboxylic acid benzyl ester
Scegli un formato
250 MG
CHF 1’388.59
500 MG
CHF 2’442.94
1 G
CHF 3’601.13
5 G
CHF 13’345.88
SKU del venditore: 75R1069-250MG
CHF 1’388.59
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 1’388.59
500 MG
CHF 2’442.94
1 G
CHF 3’601.13
5 G
CHF 13’345.88
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.28
Numero MDL:
SKU del venditore: 75R1069-250MG
CHF 1’388.59
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl 2,6-diazabicyclo[3.2.0]heptane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c16-13(15-8-11-12(15)6-7-14-11)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12,14H,6-9H2
InChI
YBLYJVWXMJIJDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R1069
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R1069
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)