JWPH95E08C70
J & W Pharmlab LLC
Azetidine-1-carbothioic acid O-tert-butyl ester
About This Item
Iupac Name
O-(tert-butyl) azetidine-1-carbothioate
Inchi Code
1S/C8H15NOS/c1-8(2,3)10-7(11)9-5-4-6-9/h4-6H2,1-3H3
InChI
ZZOMIPCREHYHHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1005
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)